Learn More
4-Bromo-2-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
53.30€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS 7693-52-9
Formule moléculaire C6H4BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 218.01
Numéro MDL MFCD00082540
Clé InChI CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
CID PubChem 24364
Nom IUPAC 4-bromo-2-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11425940
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26529.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11435940
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26529.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7693-52-9
218.01
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
24364
OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
C6H4BrNO3
MFCD00082540
2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
4-bromo-2-nitrophénol
Spécification
4-Bromo-2-nitrophenol
88°C to 91°C
MFCD00082540
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-nitrophénol
24364
98%
7693-52-9
C6H4BrNO3
2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
218.01
218
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H332-H315-H319-H335
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H332-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-707-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ8370000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante