Learn More
4-bromo-2-méthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11904761
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7368-78-7
Formule moléculaire C7H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.04
Clé InChI WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
CID PubChem 262234
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methoxyphenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35°C to 39°C
Couleur Brun à incolore
Point d’ébullition 90°C to 92°C (1.0 hPa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 203.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide à bas point de fusion ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.