Learn More
4’-bromo-2 ’-hydroxyacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477638
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-bromo-2′-hydroxyacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30186-18-6
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD03428533
Clé InChI LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
CID PubChem 10727403
Nom IUPAC 1-(4-bromo-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 215.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide