Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10230493
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 85510-82-3
Formule moléculaire C7H5BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 223.47
Numéro MDL MFCD02094036
Clé InChI UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
CID PubChem 2773361
Nom IUPAC 4-bromo-1-(chlorométhyl)-2-fluorobenzène
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2C6H3(F)Br
Indice de réfraction 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.