Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-éthylbenzène-1-sulfonyle, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10621893
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 175278-24-7
Formule moléculaire C8H8BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 283.564
Numéro MDL MFCD00204178
Clé InChI UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
CID PubChem 2737536
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromo-2-éthylbenzènesulfonyle
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 283.57
Pourcentage de pureté 95%