Learn More
4-bromo-2-chloro-6-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10223662
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 7530-27-0
Formule moléculaire C7H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 221.48
Numéro MDL MFCD00002167
Clé InChI IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 82031
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-6-méthylphénol
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Quantité 10 g
Synonyme 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Poids de la formule 221.48
Pourcentage de pureté 97%