Learn More
4-bromo-2,6 diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.46€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS | 2374-05-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.06 |
Numéro MDL | MFCD00002314 |
Clé InChI | ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d |
CID PubChem | 16919 |
Nom IUPAC | 4-bromo-2,6-diméthylphénol |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21669.14 |
25 g |
31.46€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21669.22 |
100 g |
69.85€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21669.36 |
500 g |
235.17€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a preservatives for coatings, slurries and to control microbial fouling in paper mills , oil field and leather process and water treatment process against microbial attack.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsElle est utilisée comme agent de conservation pour les revêtements, les boues et pour contrôler la salissure microbienne dans les usines de papier, les champs pétrolifères et le traitement de cuir, et dans le traitement de l’eau contre les attaques microbiennes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
2374-05-2 | |
201.06 | |
ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N | |
16919 | |
CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br |
C8H9BrO | |
MFCD00002314 | |
4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d | |
4-bromo-2,6-diméthylphénol |
Spécification
4-Bromo-2,6-dimethylphenol | |
74°C to 78°C | |
C8H9BrO | |
1862399 | |
Slightly soluble in water. | |
CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br | |
201.06 | |
201.07 |
2374-05-2 | |
Phenol-like | |
MFCD00002314 | |
4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d | |
ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2,6-diméthylphénol | |
16919 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 219-153-1
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE6780000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-bromo-2,6-dimethylphenol
RUO – Research Use Only