Learn More
4-bromo-2,5 -difluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
82.80€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 486424-36-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3BrF2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.99 |
Numéro MDL | MFCD04973751 |
Clé InChI | BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene |
CID PubChem | 7018042 |
Nom IUPAC | 4-bromo-2,5-difluorophénol |
SMILES | C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26212.06 |
5 g |
82.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26212.14 |
25 g |
266.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Bromo-2,5-difluorophenol is used as a raw material in organic synthesis. Used in the synthesis allyloxy-based biphenyl liquid crystals with multiple lateral fluoro substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-bromo-2,5-difluorophénol est utilisé comme matière première en synthèse organique. Utilisé dans la synthèse de cristaux liquides de biphényle à base d’allyloxy avec de multiples substituants fluoro latéraux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
486424-36-6 | |
208.99 | |
BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N | |
7018042 | |
C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O |
C6H3BrF2O | |
MFCD04973751 | |
1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene | |
4-bromo-2,5-difluorophénol |
Spécification
4-Bromo-2,5-difluorophenol | |
51°C to 53°C | |
MFCD04973751 | |
Soluble in water (slightly). | |
C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O | |
208.99 | |
208.99 |
486424-36-6 | |
C6H3BrF2O | |
1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene | |
BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2,5-difluorophénol | |
7018042 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only