Learn More
4-bromo-1H-pyrazole, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.20€ - 608.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2075-45-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.98 |
Numéro MDL | MFCD00075602 |
Clé InChI | WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041 |
CID PubChem | 16375 |
Nom IUPAC | 4-bromo-1H-pyrazole |
SMILES | BrC1=CNN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15421979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64673.14 |
25 g |
55.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64673.36 |
500 g |
416.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15441979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64673.A1 |
1 kg | |||||||
Description
4-Bromopyrazole may be used in the preparation of 4-bromo-1-(2-chloroethyl)-1H-pyrazole. It may be used as starting material in the synthesis of 1,4?-bipyrazoles. Also used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, including inhibitors. It is also shown to be one of the 4-substituted pyrazoles, being able to act as inhibitor of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-bromopyazole peut être utilisé dans la préparation du 4-bromo-1-(2-chloroéthyl)-1H-pyrazole. Il peut être utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de 1,4′-bipyrazoles. Également utilisé dans la synthèse de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs, y compris les inhibiteurs. Il s’avère également être l’une des pyrazoles 4-substituées, capable d’agir comme inhibiteur de l’alcool déshydrogénase hépatique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
2075-45-8 | |
146.98 | |
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N | |
16375 | |
BrC1=CNN=C1 |
C3H3BrN2 | |
MFCD00075602 | |
4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041 | |
4-bromo-1H-pyrazole |
Spécification
4-Bromo-1H-pyrazole | |
93°C to 96°C (literature) | |
C3H3BrN2 | |
106510 | |
Slightly soluble in water. | |
BrC1=CNN=C1 | |
146.98 | |
146.97 | |
Solide |
2075-45-8 | |
250°C to 260°C (literature) | |
MFCD00075602 | |
4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041 | |
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1H-pyrazole | |
16375 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ6200000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only