Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10091784
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 473528-88-0
Formule moléculaire C5H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.012
Numéro MDL MFCD03074341
Clé InChI GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794634
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthylpyrazole-3-carbalaldéhyde
SMILES CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 97%