Learn More
4-Bis(2-cyano-3 -pyridylméthyl)aminobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15474306
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1421261-92-8
Formule moléculaire C21H14N6
Poids moléculaire (g/mol) 350.385
Numéro MDL MFCD22682981
Clé InChI FPDANHUWWTXQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-cyanophenyl 2-cyanopyridin-3-yl methyl amino methyl pyridine-2-carbonitrile, 4-bis 2-cyano-3-pyridylmethyl aminobenzonitrile
CID PubChem 97030352
Nom IUPAC 3-[[4-cyano-N-[(2-cyanopyridine-3-yl)méthyl]anilino]méthyl]pyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)CN(CC2=C(N=CC=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bis(2-cyano-3-pyridylmethyl)aminobenzonitrile
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 350.38
Pourcentage de pureté 97%