Learn More
Isocyanate de 4-biphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11955691
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-95-5
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD00037089
Clé InChI WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
CID PubChem 3612319
Nom IUPAC 4-isocyanato-1,1'-biphenyl
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Biphenyl isocyanate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 61.0°C
Couleur Marron à orange
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Merck Index 15,10271
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Biphenyl isocyanate, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.