Learn More
4-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific™
70.90€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16801-63-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H17NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.29 |
Numéro MDL | MFCD06658393 |
Clé InChI | VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone |
CID PubChem | 14615292 |
Nom IUPAC | benzyl N-(4-oxocyclohexyl)carbamate |
SMILES | O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26015.03 |
1 g |
70.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26015.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
16801-63-1 | |
247.29 | |
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N | |
14615292 | |
O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1 |
C14H17NO3 | |
MFCD06658393 | |
benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone | |
benzyl N-(4-oxocyclohexyl)carbamate |
Spécification
4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone | |
81°C to 83°C | |
C14H17NO3 | |
benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone | |
O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1 | |
247.29 | |
247.29 |
16801-63-1 | |
Odorless | |
MFCD06658393 | |
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N | |
benzyl N-(4-oxocyclohexyl)carbamate | |
14615292 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante