Learn More
Acide 4-(benzyloxycarbonyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
44.40€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS 184000-11-1
Formule moléculaire C14H13BO4
Poids moléculaire (g/mol) 256.06
Numéro MDL MFCD02179442
Clé InChI UXSDJFGNRVVDFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-benzyloxycarbonylphenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-benzyloxy carbonyl phenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl phenylboronic acid, p-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, benzyl 4-boronobenzoate, 4-benzyloxy carbonyl phenylboronic acid, 4-phenylmethoxycarbonylphenyl boronic acid
CID PubChem 2773251
Nom IUPAC Acide (4-phénylméthoxycarbonyl) boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322759
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27675.MC
100 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11332759
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27675.ME
500 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
184000-11-1
256.06
UXSDJFGNRVVDFM-UHFFFAOYSA-N
2773251
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
C14H13BO4
MFCD02179442
4-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-benzyloxycarbonylphenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-benzyloxy carbonyl phenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl phenylboronic acid, p-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, benzyl 4-boronobenzoate, 4-benzyloxy carbonyl phenylboronic acid, 4-phenylmethoxycarbonylphenyl boronic acid
Acide (4-phénylméthoxycarbonyl) boronique
Spécification
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
187°C to 192°C
MFCD02179442
UXSDJFGNRVVDFM-UHFFFAOYSA-N
Acide (4-phénylméthoxycarbonyl) boronique
2773251
95%
184000-11-1
C14H13BO4
4-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-benzyloxycarbonylphenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-benzyloxy carbonyl phenyl boronic acid, 4-benzyloxycarbonyl phenylboronic acid, p-benzyloxycarbonylphenylboronic acid, benzyl 4-boronobenzoate, 4-benzyloxy carbonyl phenylboronic acid, 4-phenylmethoxycarbonylphenyl boronic acid
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
256.06
256.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante