Learn More
4-Acide benzyloxy-3-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
35.70€ - 83.20€
Identifiants chimiques
CAS 133057-83-7
Formule moléculaire C13H12BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.044
Numéro MDL MFCD00994627
Clé InChI DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
CID PubChem 2737788
Nom IUPAC acide (3-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11325035
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18520.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11315035
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18520.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
133057-83-7
246.044
DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
2737788
B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
C13H12BFO3
MFCD00994627
4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
acide (3-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
Spécification
4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
129°C to 131°C
MFCD00994627
DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
acide (3-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
2737788
98%
133057-83-7
C13H12BFO3
4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
246.044
246.04
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante