Learn More
4-chlorhydrate de benzoylpiperidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10296670
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25519-80-6
Formule moléculaire C12H15NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 225.72
Numéro MDL MFCD00066982
Clé InChI NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
CID PubChem 2724437
Nom IUPAC phényl(pipéridine-4-yl)méthanone ; Chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 226°C to 227°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Poids de la formule 225.72
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.