Learn More
4-chlorhydrate de benzoylpiperidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.40€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS 25519-80-6
Formule moléculaire C12H15NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 225.72
Numéro MDL MFCD00066982
Clé InChI NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
CID PubChem 2724437
Nom IUPAC phényl(pipéridine-4-yl)méthanone ; Chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10581291
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
232860010
1 g Flacon en verre
58.40€
1g
10296670
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
232860100
10 g Flacon en verre
322.00€
10g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
25519-80-6
225.72
NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
2724437
C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
C12H15NO·ClH
MFCD00066982
4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
phényl(pipéridine-4-yl)méthanone ; Chlorhydrate
Spécification
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
25519-80-6
100.0
98%
MFCD00066982
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
225.72
225.72
98%
97.5
226°C to 227°C
C12H15NO·ClH
4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
phényl(pipéridine-4-yl)méthanone ; Chlorhydrate
2724437
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.