Learn More
4-Aminophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.73€ - 387.93€
Identifiants chimiques
CAS 123-30-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00007869
Clé InChI PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
CID PubChem 403
ChEBI CHEBI:17602
Nom IUPAC 4-aminophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11349429
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.18
50 g
25.73€
50g
11430104
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.30
250 g
37.49€
250g
11420104
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.0B
1000 g
98.99€
1000g
11440104
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13581.0I
5000 g
387.93€
5000g
Description
Description
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-aminophénol est utilisé comme colorant pour les textiles, les cheveux, les poils et les plumes. Il est également utilisé pour le développement photographique. Il est utilisé comme intermédiaire chimique dans les produits pharmaceutiques et les colorants. En outre, il agit comme intermédiaire final dans la préparation du paracétamol.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, l’acétate d’éthyle, l’acétone, l’eau chaude, le diméthylsulfoxyde et les alcalis. Légèrement soluble dans le toluène, l’éther diéthylique, l’éthanol, l’acide trifluoroacétique et l’eau froide. Insoluble dans le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
123-30-8
109.128
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
403
4-aminophénol
C6H7NO
MFCD00007869
p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
CHEBI:17602
C1=CC(=CC=C1N)O
Spécification
4-Aminophenol
186°C to 190°C
284°C (decomposition)
98%
C6H7NO
UN2512
Air and light sensitive
p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
4-aminophénol
403
109.13
123-30-8
1.29
195°C (383°F)
Phenol-like
MFCD00007869
385836
14,462
Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
C1=CC(=CC=C1N)O
109.128
CHEBI:17602
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341-H302-H332
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P501c
H302+H332-H341
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINOPHÉNOLS (O-;M-;P-)
missing translation for 'einecsNumber' : 204-616-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • 4-Aminophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Aminophenol