Learn More
4-(Aminométhyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10235054
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3731-53-1
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Clé InChI TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
CID PubChem 77317
Nom IUPAC pyridine-4-ylméthanamine
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)pyridine
Point de fusion -8.0°C
Densité 1.0650g/mL
Point d’ébullition 228.0°C to 230.0°C
Point d’éclair 108°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5515
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.065
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Aminomethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.