Learn More
Chlorhydrate de 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
20.20€ - 242.00€
Identifiants chimiques
CAS | 72-40-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7ClN4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.58 |
Numéro MDL | MFCD00012704 |
Clé InChI | MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride |
CID PubChem | 66146 |
Nom IUPAC | 4-amino-1H-imidazole-5-carboxamide;chlorhydrate |
SMILES | Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11416926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24012.03 |
1 g | N/A | ||||||
11426926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24012.06 |
5 g |
74.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11436926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24012.14 |
25 g |
242.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
72-40-2 | |
162.58 | |
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N | |
66146 | |
Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1 |
C4H7ClN4O | |
MFCD00012704 | |
4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride | |
4-amino-1H-imidazole-5-carboxamide;chlorhydrate |
Spécification
4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride | |
∼270°C (decomposition) | |
C4H7ClN4O | |
3701645 | |
4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride | |
Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1 | |
162.58 | |
162.58 |
72-40-2 | |
Odorless | |
MFCD00012704 | |
Hygroscopic | |
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N | |
4-amino-1H-imidazole-5-carboxamide;chlorhydrate | |
66146 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-778-3
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3911000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche