Learn More
4-aminobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
59.19€ - 188.94€
Identifiants chimiques
CAS | 455-14-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6F3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.13 |
Numéro MDL | MFCD00064396 |
Clé InChI | ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine |
CID PubChem | 9964 |
ChEBI | CHEBI:40750 |
Nom IUPAC | 4-(trifluorométhyl)aniline |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256690
|
Thermo Scientific Acros
208910100 |
10 mL | Flacon en verre |
59.19€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15710839
|
Thermo Scientific Acros
208910500 |
50 mL | Flacon en verre |
188.94€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
455-14-1 | |
161.13 | |
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N | |
9964 | |
4-(trifluorométhyl)aniline |
C7H6F3N | |
MFCD00064396 | |
4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine | |
CHEBI:40750 | |
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N |
Spécification
4-Aminobenzotrifluoride | |
455-14-1 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
83.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H6F3N | |
1.4830 to 1.4850 | |
12, III, 2151 | |
4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine | |
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N | |
4-(trifluorométhyl)aniline | |
9964 | |
161.13 | |
Liquide |
99% | |
98.5 | |
5.0°C to 8.0°C | |
1.2960g/mL | |
86°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2NC6H4CF3 | |
MFCD00064396 | |
1.296 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,methanol,ethanol and,aromatics | |
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N | |
161.13 | |
CHEBI:40750 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minu
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-236-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XU9260000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Aminobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.