Learn More
4’-aminoacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.50€ - 262.31€
Identifiants chimiques
CAS 99-92-3
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00007896
Clé InChI GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
CID PubChem 7468
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10040710
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
103090100
10 g Flacon en verre
19.50€
10g
10172890
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
103090250
25 g Flacon en verre
29.35€
25g
10764971
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
103091000
100 g Flacon en verre
79.70€
100g
10321294
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
103095000
500 g Flacon en verre
262.31€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
99-92-3
135.17
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
7468
CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
C8H9NO
MFCD00007896
4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
1-(4-aminophényl)éthanone
Spécification
4'-Aminoacetophenone
98.5
96.0°C to 102.0°C
293.0°C
99%
H2NC6H4COCH3
14, 46
14, 413
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hcl,soluble in alcohol and ether,sparingly soluble in benzene
CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
135.17
135.17
Poudre cristalline
99-92-3
100.0
Marron à jaune
Authentique
C8H9NO
MFCD00007896
04,18
4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
1-(4-aminophényl)éthanone
7468
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-801-2
Identifiant produit
  • 4'-Aminoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.