Learn More
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15426867
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14160-93-1
Formule moléculaire C5H4ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 157.56
Numéro MDL MFCD03789626
Clé InChI GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
CID PubChem 84230
Nom IUPAC 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldéhyde
SMILES NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%