Learn More
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
30.35€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS 175278-22-5
Formule moléculaire C8H6F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.135
Clé InChI IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
CID PubChem 2735951
Nom IUPAC acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10029511
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00679DA
1 g Flacon en verre ambré
30.35€
1g
10410964
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00679EA
10 g Flacon en verre ambré
207.00€
10g
10255704
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00679EE
50 g Flacon en verre ambré
412.00€
50g
Identifiants chimiques
175278-22-5
221.135
4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
C8H6F3NO3
IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
2735951
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Spécification
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
95%
4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
221.135
221.13
175278-22-5
C8H6F3NO3
IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
2735951
95%