Learn More
4-3ester pinacol de lʼacide amino--fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
57.70€ - 165.00€
Identifiants chimiques
CAS | 819058-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17BFNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.08 |
Numéro MDL | MFCD09033884 |
Clé InChI | AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
CID PubChem | 17906172 |
Nom IUPAC | 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15479745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52349.MD |
250 mg |
57.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15459745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52349.03 |
1 g |
165.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
819058-34-9 | |
237.08 | |
AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N | |
17906172 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1 |
C12H17BFNO2 | |
MFCD09033884 | |
2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline |
Spécification
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester | |
C12H17BFNO2 | |
Air Sensitive | |
AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline | |
17906172 | |
96% |
819058-34-9 | |
MFCD09033884 | |
2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1 | |
237.08 | |
237.08 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only