Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-3-chlorophénol, 98 %, ACROS Organics™
31.85€ - 99.76€
Identifiants chimiques
CAS | 52671-64-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6ClNO·ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.03 |
Numéro MDL | MFCD00143110 |
Clé InChI | RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride |
CID PubChem | 12598190 |
Nom IUPAC | 4-Amino--chlorophénol3-chlorophénol ; Chlorhydrate |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl |
Description
Identifiants chimiques
52671-64-4 | |
180.03 | |
RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N | |
12598190 | |
C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl |
C6H6ClNO·ClH | |
MFCD00143110 | |
4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride | |
4-Amino--chlorophénol3-chlorophénol ; Chlorhydrate |
Spécification
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride | |
254°C to 256°C | |
Flacon en verre | |
ClC6H3(OH)NH2·HCl | |
4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride | |
RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N | |
4-Amino--chlorophénol3-chlorophénol ; Chlorhydrate | |
12598190 | |
98% |
52671-64-4 | |
97.5% min. (HPLC) | |
C6H6ClNO·ClH | |
MFCD00143110 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl | |
180.03 | |
180.03 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor
GHS Signal Word: Warning
- 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.