Learn More
Chlorhydrate de 4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
92.90€ - 323.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77145-39-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16ClN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.709 |
Numéro MDL | MFCD09607833 |
Clé InChI | HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride, 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride, 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1, 1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride |
CID PubChem | 45786931 |
Nom IUPAC | 1-pyridine-2-ylpipéridine-4-amine;chlorhydrate |
SMILES | C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15459145
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51108.MD |
250 mg |
92.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51108.03 |
1 g |
323.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’4-Amino-1-(2-pyridyl)chlorhydrate de pipéridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
77145-39-2 | |
213.709 | |
HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N | |
45786931 | |
C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl |
C10H16ClN3 | |
MFCD09607833 | |
1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride, 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride, 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1, 1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride | |
1-pyridine-2-ylpipéridine-4-amine;chlorhydrate |
Spécification
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride | |
C10H16ClN3 | |
1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride, 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride, 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1, 1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride | |
C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl | |
213.709 | |
213.71 |
77145-39-2 | |
MFCD09607833 | |
HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N | |
1-pyridine-2-ylpipéridine-4-amine;chlorhydrate | |
45786931 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only