Learn More
Chlorure de 4-allyloxybenzoyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10197153
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Allyloxybenzoyl chloride
CAS 36844-51-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.1550g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H9ClO2
Formule linéaire CH2CHCH2OC6H4COCl
Numéro MDL MFCD09744024
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.155
Synonyme 4-allyloxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-2-propen-1-yloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzoyl chloride, p-allyloxybenzoyl chloride, 4-allyloxy benzoyl chloride, 4-2-propenyloxy benzoyl chloride, 4-allyloxy benzoic acid chloride, 4-prop-2-en-1-oxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-propen-1-yloxy
Clé InChI WYMVIVUKHYHNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 4-prop-2-énoxybenzoyl
Poids moléculaire (g/mol) 196.63
CID PubChem 11790137
Poids de la formule 196.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Allyloxybenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.