Learn More
4-acétyl-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.99€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17687-47-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.19 |
Numéro MDL | MFCD09261160 |
Clé InChI | GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-acetyl-n-methylaniline, 1-4-methylamino phenyl ethanone, 4-acetyl-n-methyl aniline, 1-4-methylamino phenyl ethan-1-one, 1-4-methylamino-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-methylamino phenyl, n-methyl-4-acetylaniline, acmc-1brn7, 4-n-methylaminoacetophenone |
CID PubChem | 11607936 |
Nom IUPAC | 1-[4-(méthylamino)phényl]éthanone |
SMILES | CNC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15431518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55301.MD |
250 mg |
37.99€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15411518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55301.03 |
1 g |
100.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55301.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17687-47-7 | |
149.19 | |
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N | |
11607936 | |
CNC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
C9H11NO | |
MFCD09261160 | |
4-acetyl-n-methylaniline, 1-4-methylamino phenyl ethanone, 4-acetyl-n-methyl aniline, 1-4-methylamino phenyl ethan-1-one, 1-4-methylamino-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-methylamino phenyl, n-methyl-4-acetylaniline, acmc-1brn7, 4-n-methylaminoacetophenone | |
1-[4-(méthylamino)phényl]éthanone |
Spécification
4-Acetyl-N-methylaniline | |
103°C to 107°C | |
C9H11NO | |
4-acetyl-n-methylaniline, 1-4-methylamino phenyl ethanone, 4-acetyl-n-methyl aniline, 1-4-methylamino phenyl ethan-1-one, 1-4-methylamino-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-methylamino phenyl, n-methyl-4-acetylaniline, acmc-1brn7, 4-n-methylaminoacetophenone | |
CNC1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
149.19 | |
149.19 | |
Solide |
17687-47-7 | |
Marron à blanc | |
MFCD09261160 | |
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(méthylamino)phényl]éthanone | |
11607936 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P285-P304+P341-P342+P311-P501c
H334
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only