Learn More
4’-Acetamidoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.40€ - 172.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2719-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.203 |
Numéro MDL | MFCD00014965 |
Clé InChI | WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone |
CID PubChem | 75937 |
Nom IUPAC | N-(4-acétylphényl)acétamide |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03430.09 |
10 g |
47.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03430.18 |
50 g |
172.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2719-21-3 | |
177.203 | |
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N | |
75937 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C |
C10H11NO2 | |
MFCD00014965 | |
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone | |
N-(4-acétylphényl)acétamide |
Spécification
4'-Acetamidoacetophenone | |
166°C to 172°C | |
MFCD00014965 | |
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C | |
177.203 | |
177.2 |
2719-21-3 | |
C10H11NO2 | |
639749 | |
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N | |
N-(4-acétylphényl)acétamide | |
75937 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-320-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only