Learn More
Acide 4,8-dihydroxyquinoléine-2-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10754221
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-00-7
Formule moléculaire C10H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.17
Numéro MDL MFCD00006754
Clé InChI FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xanthurenic acid, 4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, xanthuric acid, 8-hydroxykynurenic acid, 4,8-dihydroxyquinaldic acid, 4,8-dihydroxyquinaldinic acid, xanthurenate, 2-quinolinecarboxylic acid, 4,8-dihydroxy, unii-58lab1bg8j, ccris 4429
CID PubChem 5699
ChEBI CHEBI:10072
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=CC(O)=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 297°C to 298°C
Couleur Ocre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 10266
Nom IUPAC Acide 8-hydroxy-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylique
Poids de la formule 205.17
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.