Learn More
Acide 4,7-diméthylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
60.55€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS 175137-58-3
Formule moléculaire C8H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.178
Numéro MDL MFCD00067873
Clé InChI JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
CID PubChem 2778429
Nom IUPAC Acide 4,7-diméthylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylique
SMILES CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10252832
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
KM01115DA
1 g Flacon en verre ambré
60.55€
1g
10374092
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
KM01115EA
10 g Flacon en verre ambré
225.00€
10g
Identifiants chimiques
175137-58-3
192.178
JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
2778429
CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
C8H8N4O2
MFCD00067873
4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
Acide 4,7-diméthylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylique
Spécification
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
95.0
C8H8N4O2
4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
192.178
192.18
175137-58-3
95%
MFCD00067873
JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Acide 4,7-diméthylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylique
2778429
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement