Learn More
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
78.40€ - 618.00€
Identifiants chimiques
CAS | 31364-42-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H32N2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.44 |
Numéro MDL | MFCD00005108 |
Clé InChI | HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5 tricosane, cryptating agent 221, kryptofix 221, 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5. tricosane, cryptofix 221, kryptofix-221, kryptofix r 221, kryptofix™ 221 |
CID PubChem | 123438 |
Nom IUPAC | 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5] tricosane |
SMILES | C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044504.77 |
0.1 g |
78.40€
0.10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044504.02 |
0.5 g |
230.00€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044504.04 |
2 g |
618.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane is used as a phase transfer catalysts by transferring ions from one phase to another. It is involved in the synthesis of alkalides and electrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
31364-42-8 | |
332.44 | |
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N | |
123438 | |
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2 |
C16H32N2O5 | |
MFCD00005108 | |
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5 tricosane, cryptating agent 221, kryptofix 221, 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5. tricosane, cryptofix 221, kryptofix-221, kryptofix r 221, kryptofix™ 221 | |
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5] tricosane |
Spécification
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane | |
Jaune | |
C16H32N2O5 | |
MFCD00005108 | |
Light sensitive | |
Miscible with water. | |
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2 | |
332.44 | |
332.44 | |
Liquide |
31364-42-8 | |
1.11 g/mL | |
1.501 | |
616444 | |
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5 tricosane, cryptating agent 221, kryptofix 221, 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5. tricosane, cryptofix 221, kryptofix-221, kryptofix r 221, kryptofix™ 221 | |
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N | |
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5] tricosane | |
123438 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-592-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only