Learn More
4-[(6-Méthylpyrazine-2-yl)oxy]benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10317684
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 906353-00-2
Formule moléculaire C12H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 230.22
Numéro MDL MFCD09817529
Clé InChI PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
CID PubChem 24229686
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-[(6-méthylpyrazin-2-yl)oxy]acide benzoïque
Poids de la formule 230.22
Pourcentage de pureté 97%