Learn More
4-(-Hydrazino--pyrimidinyl)morpholine,6-hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15486427
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5767-36-2
Formule moléculaire C8H13N5O
Poids moléculaire (g/mol) 195.226
Numéro MDL MFCD11655642
Clé InChI XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
CID PubChem 13393622
Nom IUPAC (6-morpholine-4-ylpyrimidine-4-yle)hydrazine
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Point de fusion 162°C to 163°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 96%