Learn More
4,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, ≥95 %, Thermo Scientific™
82.00€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 175278-59-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10N4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.16 |
Numéro MDL | MFCD00663061 |
Clé InChI | CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1 |
CID PubChem | 2782054 |
Nom IUPAC | 4,6-diméthyle-1,3,5-triazine-2-amine ; hydraté |
SMILES | O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10334392
|
Thermo Scientific Maybridge
RF02292DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
82.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772873
|
Thermo Scientific Maybridge
RF02292EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
237.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
175278-59-8 | |
142.16 | |
CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N | |
2782054 | |
O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1 |
C5H10N4O | |
MFCD00663061 | |
4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1 | |
4,6-diméthyle-1,3,5-triazine-2-amine ; hydraté |
Spécification
4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate | |
95.0 | |
C5H10N4O | |
4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1 | |
O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1 | |
142.16 | |
142.17 |
175278-59-8 | |
95%+ | |
MFCD00663061 | |
CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N | |
4,6-diméthyle-1,3,5-triazine-2-amine ; hydraté | |
2782054 | |
95% |