Learn More
4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore |
Perte à la dessiccation | 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 500 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine