Learn More
4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.00€ - 480.00€
Identifiants chimiques
CAS | 504-17-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4N2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.15 |
Numéro MDL | MFCD00006674 |
Clé InChI | RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid |
CID PubChem | 2723628 |
ChEBI | CHEBI:33202 |
Nom IUPAC | 2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione |
SMILES | O=C1CC(=O)NC(=S)N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10458830
|
Thermo Scientific Acros
114960050 |
5 g | Bouteille en verre |
25.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326180
|
Thermo Scientific Acros
114961000 |
100 g | Flacon en plastique |
175.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10755371
|
Thermo Scientific Acros
114965000 |
500 g | Flacon en plastique |
480.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
504-17-6 | |
144.15 | |
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N | |
2723628 | |
2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione |
C4H4N2O2S | |
MFCD00006674 | |
2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid | |
CHEBI:33202 | |
O=C1CC(=O)NC(=S)N1 |
Spécification
4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine | |
504-17-6 | |
100.0 | |
2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
98% | |
MFCD00006674 | |
2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid | |
O=C1CC(=O)NC(=S)N1 | |
144.15 | |
CHEBI:33202 | |
≥97.5% (Acid) |
98% | |
97.5 | |
Incolore | |
Authentique | |
C4H4N2O2S | |
24, 476 | |
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N | |
2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione | |
2723628 | |
144.15 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-985-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine