Learn More
{4-[5-(trifluorométhyl)pyrid-2-yl]phényl}méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10612675
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 906352-74-7
Formule moléculaire C13H11F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Numéro MDL MFCD09817478
Clé InChI XQAJYHFQYZEWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzylamine, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methylamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methylamine, 1-4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methylamine, 2-4-aminomethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine
CID PubChem 24229534
Nom IUPAC [4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]phényl]méthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.24
Pourcentage de pureté 97%