Learn More
Chlorhydrate de 4(5)-imidazoleméthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
73.50€ - 240.00€
Identificatori chimici
CAS | 32673-41-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.56 |
Numéro MDL | MFCD00012697 |
Clé InChI | WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride |
CID PubChem | 122926 |
Nom IUPAC | 1H-imidazol-5-ylméthanol ; Chlorhydrate |
SMILES | Cl.OCC1=CN=CN1 |
Descrizione
It has been used in the studies on some heterocyclic ligands showing linked ionization effects. 4-(Hydroxymethyl)imidazole HCl has been used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsElle a été utilisée dans les études menées sur certains ligands hétérocycliques démontrant des effets d’ionisation associés. Le HCl de 4-(hydroxyméthyl)imidazole a été utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs peptidomimétiques contenant de l’imidazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. À conserver au frais.
Identificatori chimici
32673-41-9 | |
134.56 | |
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N | |
122926 | |
Cl.OCC1=CN=CN1 |
C4H7ClN2O | |
MFCD00012697 | |
4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride | |
1H-imidazol-5-ylméthanol ; Chlorhydrate |
Specifica
4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride | |
104°C to 108°C | |
MFCD00012697 | |
4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride | |
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazol-5-ylméthanol ; Chlorhydrate | |
122926 | |
≥98% |
32673-41-9 | |
C4H7ClN2O | |
3562041 | |
Soluble in water. | |
Cl.OCC1=CN=CN1 | |
134.56 | |
134.57 |
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 251-150-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only