Learn More
Chloroformate de 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468999
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate is used as a reagent for protection of amines, for use in N-protection of bases in nucleotide synthesis, photochemical protecting groups in organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzyl chloroformate est utilisé comme réactif pour la protection des amines, pour une utilisation dans la protection des bases dans la synthèse des nucléotides, des groupes de protection photochimique dans la synthèse organique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière, de l’eau / de l’humidité, de la chaleur, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42855-00-5
Formule moléculaire C10H10ClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 275.641
Numéro MDL MFCD00143507
Clé InChI RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, nvoc-cl, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 6-nitroveratryl chloroformate, nitroveratryl oxy chlorocarbamate, 6-nitroveratryloxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl chloroformate, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl carbonochloridate, nvoc chloride
CID PubChem 3084878
Nom IUPAC (4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)méthyl carbonochloridate
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Point de fusion ∽120°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2389168
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,acetone. Reacts with water.
Poids de la formule 275.64
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate