Learn More
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, dihydrate de sel disodique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10206233
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel disodique dihydraté, 98 %, C10H6Na2O8S2.2H2O, numéro CAS-5808-22-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H6O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 318.27
Numéro MDL MFCD00150612
Clé InChI HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
CID PubChem 124202444
Nom IUPAC Acide 4,5-dihydroxynaphthalène-2,7-disulfonique ; Sodium ; Dihydraté
SMILES OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Beige-gris à blanc ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 11, 307
Merck Index 15, 2245
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble
Poids de la formule 400.28
Pourcentage de pureté 98%
Matière insoluble 0.02% max. (in water)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.