Learn More
4,5-dichloro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
73.87€ - 1025.10€
Identifiants chimiques
CAS | 5348-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.03 |
Numéro MDL | MFCD00007723 |
Clé InChI | IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine |
CID PubChem | 79297 |
Nom IUPAC | 4,5-dichlorobenzene-1,2-diamine |
SMILES | NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17738.06 |
5 g |
73.87€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17738.14 |
25 g |
275.37€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17738.22 |
100 g |
1025.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
5348-42-5 | |
177.03 | |
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N | |
79297 | |
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N |
C6H6Cl2N2 | |
MFCD00007723 | |
4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine | |
4,5-dichlorobenzene-1,2-diamine |
Spécification
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine | |
∼162°C (decomposition) | |
MFCD00007723 | |
1072811 | |
Soluble in methanol and Dimethyl sulfoxide. Insoluble in water. | |
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N | |
177.03 | |
177.03 |
5348-42-5 | |
C6H6Cl2N2 | |
UN2811 | |
4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine | |
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-dichlorobenzene-1,2-diamine | |
79297 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H302-H332-H315-H319-H335
Toxique par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-305-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only