Learn More
4-[(5-Bromo-2-furyl)méthyl]morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10356704
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 71897-83-1
Formule moléculaire C9H12BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.104
Numéro MDL MFCD01307635
Clé InChI KNWZHIWPPIXAJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-bromo-2-furyl methyl morpholine, 4-5-bromofuran-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromofur-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furanyl-methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furylmethyl morpholine, 4-5-bromo-furan-2-ylmethyl-morpholine, morpholine,4-5-bromo-2-furanyl methyl
CID PubChem 12478687
Nom IUPAC 4-[(5-bromofuran-2-yl)méthyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(O2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(5-Bromo-2-furyl)methyl]morpholine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.1
Pourcentage de pureté 97%