Learn More
4’-(4-méthyl-2-pipéridinylsulfonyl)acétanilide, 97 %, Thermo Scientific™
163.00€ - 550.00€
Identifiants chimiques
CAS 1858240-55-7
Formule moléculaire C14H20N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 296.39
Numéro MDL MFCD22683128
Clé InChI LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide
CID PubChem 121237459
Nom IUPAC N-{4-[(4-methylpiperidin-2-yl)sulfonyl]phenyl}acetamide
SMILES CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15495786
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60478.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15485786
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60478.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1858240-55-7
296.39
LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N
121237459
CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
C14H20N2O3S
MFCD22683128
n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide
N-{4-[(4-methylpiperidin-2-yl)sulfonyl]phenyl}acetamide
Spécification
4'-(4-Methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilide
C14H20N2O3S
n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide
CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
296.39
296.38
1858240-55-7
MFCD22683128
LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N
N-{4-[(4-methylpiperidin-2-yl)sulfonyl]phenyl}acetamide
121237459
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante