Learn More
4,4’-isopropylidènediphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
18.00€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 80-05-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H16O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.29 |
Numéro MDL | MFCD00002366 |
Clé InChI | IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian |
CID PubChem | 6623 |
ChEBI | CHEBI:33216 |
Nom IUPAC | 4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol |
SMILES | CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10604832
|
Thermo Scientific Acros
158241000 |
100 g | Flacon en plastique |
18.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042020
|
Thermo Scientific Acros
158245000 |
500 g | Flacon en plastique |
34.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10327670
|
Thermo Scientific Acros
158240020 |
2 kg | Flacon en plastique |
87.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498378
|
Thermo Scientific Acros
158240050 |
5 kg | Récipient en plastique |
164.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
80-05-7 | |
228.29 | |
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N | |
6623 | |
4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol |
C15H16O2 | |
MFCD00002366 | |
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian | |
CHEBI:33216 | |
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
4,4′-Isopropylidenediphenol | |
80-05-7 | |
100.0 | |
Jaune à orange | |
227°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2C(C6H4OH)2 | |
06,1011 | |
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian | |
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N | |
4-[2-(4-hydroxyphényl)propan-2-yl]phénol | |
6623 | |
228.29 | |
Liquide |
97% | |
96.0 | |
155.0°C to 158.0°C | |
220.0°C (4.0 mmHg) | |
Authentique | |
C15H16O2 | |
MFCD00002366 | |
15,1298 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4 | |
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1 | |
228.29 | |
CHEBI:33216 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut nuire à la fertilité.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-245-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SL6300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4,4'-Isopropylidenediphenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.