Learn More
4-(4-hydroxyphényl)-2 -butanone, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249633
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-51-2
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00002394
Clé InChI NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
CID PubChem 21648
ChEBI CHEBI:68656
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 84°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2COCH3
Quantité 1 kg
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.