Learn More
4,4-Diméthylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455600
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
4,4-Dimethylcyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4-La diméthylcyclohexanone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4255-62-3
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00234965
Clé InChI PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
CID PubChem 138166
Nom IUPAC 4,4-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1(CCC(=O)CC1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Dimethylcyclohexanone
Point de fusion 41°C to 43°C
Point d’éclair 62°C (144°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 98%