Learn More
4,4-Difluorocyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413347
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4,4-Difluorocyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4-difluorocyclohexanone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22515-18-0
Formule moléculaire C6H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.126
Numéro MDL MFCD08146635
Clé InChI NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-difluorocyclohexanone, 4,4-difluoro-cyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-difluoro, difluorocyclohexanone, acmc-1cnv9, 4,4-difluoro cyclohexanone, 4,4-difluoro-1-cyclohexanone, 4,4-difluorocycloxanone, 1,1,-difluoro-4-oxocyclohexane
CID PubChem 15789092
Nom IUPAC 4,4-difluorocyclohexane-1-one
SMILES C1CC(CCC1=O)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Difluorocyclohexanone
Point de fusion 34°C to 40°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 134.12
Pourcentage de pureté 97%