missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4’-Dichlorobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.80€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40877-09-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.089 |
Numéro MDL | MFCD00018993 |
Clé InChI | UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone |
CID PubChem | 2723781 |
Nom IUPAC | 4-chloro-1-(4-chlorophényl)butan-1-one |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24608.14 |
25 g |
52.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24608.18 |
50 g |
91.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24608.22 |
100 g |
135.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
40877-09-6 | |
217.089 | |
UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N | |
2723781 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl |
C10H10Cl2O | |
MFCD00018993 | |
4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone | |
4-chloro-1-(4-chlorophényl)butan-1-one |
Spécification
4,4'-Dichlorobutyrophenone | |
28°C to 32°C | |
1.56 | |
879782 | |
UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-1-(4-chlorophényl)butan-1-one | |
2723781 | |
97% |
40877-09-6 | |
C10H10Cl2O | |
MFCD00018993 | |
4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl | |
217.089 | |
217.09 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 255-123-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4,4'-Dichlorobutyrophenone
RUO – Research Use Only